Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe à 2 arrêts Viton noir opaque
168.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 2 arrêts |
---|---|
Matériau | Viton |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -13°C |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Propriétés de résistance | Acides, solvants organiques |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784959
|
Masterflex™
97628-30 |
1,14 mm | 0,017 à 38 ml/min |
168.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15334903
|
Masterflex™
97628-38 |
1,65 mm | 0,035 à 71 ml/min |
168.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Tube Manifold color-codé haute résistance pour application en chimie• Tube Viton™
• Tube Viton™
• 2 arrêts
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
-13°C | |
Acides, solvants organiques | |
-13°C à +204°C |
Viton | |
12/boîte | |
Noire opaque |