Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompe à 2 arrêts Viton noir opaque
Marque:  Masterflex™ 97628-38
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 15334903
  • 168.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 01-08-2024
Spécification
Tubulure à 2 arrêts
1,65 mm
30,48 cm
-13°C
Acides, solvants organiques
Noire opaque
Autoclavables
Viton
Transfert d’acides et de solvants, travaux sous haute température
12/boîte
0,035 à 71 ml/min
-13°C à +204°C