Learn More
Köttermann Armoire de rangement haute ouverte
La conception ouverte de cette armoire de rangement haute ouverte permet un accès facile aux équipements et ustensiles stockés.
591.56€ - 1623.34€
Spécification
Réglable | Non |
---|---|
Type de porte | Aucun |
Finition | Revêtement époxy |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Nbre de portes | Aucun |
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de tiroirs | Nbre d’étagères | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17392079
|
Köttermann
301-00033 |
Aucun | 4 | 350 x 600 x 1920 mm |
591.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17372089
|
Köttermann
301-00069 |
Aucun | 4 | 350 x 900 x 1920 mm |
726.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17352079
|
Köttermann
301-00005 |
Aucun | 4 | 350 x 1200 x 1920 mm |
778.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17342089
|
Köttermann
301-00048 |
Aucun | 4 | 500 x 600 x 1920 mm |
696.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17332089
|
Köttermann
301-00046 |
4 | Aucun | 500 x 600 x 1920 mm |
1184.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17302099
|
Köttermann
301-00080 |
Aucun | 4 | 500 x 900 x 1920 mm |
848.06€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17382079
|
Köttermann
301-00020 |
Aucun | 4 | 500 x 1200 x 1920 mm |
982.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17372079
|
Köttermann
301-00018 |
4 | Aucun | 500 x 1200 x 1920 mm |
1623.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Un design haut et fin qui permet d’augmenter le stockage avec un faible encombrement.
- La façade ouverte permet d’accéder facilement aux articles rangés
Spécification
Non | |
Revêtement époxy | |
Aucun | |
Non | |
Acier |
Aucun | |
Stockage | |
Aucun | |
Blanc |