Learn More
Gibco™ Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
Milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ I, supplément GlutaMAX™
42.74€ - 366.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu de sérum réduit |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11564506
|
Gibco™
51985026 |
500 ml |
42.74€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11574506
|
Gibco™
51985042 |
10 x 500 ml |
366.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu de culture à réduction de sérum Opti-MEM™ est un milieu essentiel minimal (MEM) amélioré qui permet une réduction de la supplémentation en sérum de veau fœtal d’au moins 50 % sans modification du taux de croissance ni de la morphologie. Le milieu de culture Opti-MEM™ est également recommandé avec l’utilisation des réactifs de transfection des lipides cationiques, tels que le réactif Lipofectamine™. Opti-MEM™ I peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les cellules Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK, et les fibroblastes primaires. Nous proposons un choix de modifications Gibco™ MEM™ pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter nos services techniques.Le milieu de culture Gibco™ Opti-MEM™ est un milieu unique qui contient de l’insuline, de la transferrine, de l’hypoxanthine, de la thymidine et des éléments traces. Ces composants complémentaires permettent une réduction de la supplémentation en sérum d’au moins %. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ Opti-MEM™ vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ Opti-MEM™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ Opti-MEM™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (31985-070). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Gibco™ Opti-MEM™ utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,4 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5-10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
1 X | |
Milieu de sérum réduit | |
Culture de cellules de mammifères, transfection |
2 à 8 °C | |
Liquide | |
GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
7,0 à 7,4 |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.