Learn More
Hellma™ Microcellules en verre optique
93.05€ - 141.00€
Spécification
Type | Micro cellule |
---|---|
Matériau | Verre optique |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Quantité | 1 par unité |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10673711
|
Hellma™
6030-50-10 |
17,5 mL |
141.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10343841
|
Hellma™
6030-20-10 |
7 ml |
93.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Micro cellule | |
PTFE | |
1 par unité | |
45 mm |
Verre optique | |
9,5mm | |
360 à 2500 nm | |
12,5mm |