missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Opticin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Opticin |
|---|---|
| Concentration | 0.23 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16817904
|
Proteintech
17897-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16807904
|
Proteintech
17897-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Opticin, also known as OPTC or OPT, is a 332 amino acid protein that is secreted into the extracellular matrix and contains seven LRR repeats. Expressed in skin and fetal liver and also present in ocular tissues, such as the retina, cornea and iris, opticin functions to bind collagen fibrils and, via this interaction, is thought to regulate fibril spacing, morphology and organization. Opticin is subject to post-translational O-glycosylation and may be associated with the pathogenesis of primary open angle glaucoma.Spécification
| Opticin | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q920A0, Q9UBM4 | |
| 26254, 269120, 304802 | |
| Opticin Fusion Protein Ag12257 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| OPTC |
| 0.23 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Oculoglycan, OPT, OPTC, Opticin | |
| Optc | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit