Learn More
Sartorius Pointes allongées Optifit
Les pointes Optifit sont conçues pour un ajustement et une étanchéité optimaux afin de garantir une précision maximale.
Marque: Sartorius LH-X781000
92.44 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.56000kg
Description
Les pointes sans filtre sont conçues pour un ajustement et une étanchéité optimaux afin de garantir une précision maximale. Ces pointes de pipettes permettent l’adhérence ergonomique et légère en étant compatibles avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius Picus™ NxT, Picus™, Tacta™, mLINE™, et Proline™ Plus. Les pointes certifiées pureté sont fabriquées dans des conditions de salles blanches classées ISO 8 pour éviter toute contamination, et sont testées pour la DNase, la RNase et les endotoxines par lot de pointes.
- Fixation et éjection ergonomiques et légères par pointes garanties par compatibilité de pointes avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Mise en correspondance facile avec une pipette Sartorius adaptée avec des plateaux de pointes à code couleur
- Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
- Amélioration de l’identification et de la traçabilité des pointes grâce à des étiquettes de rack informatives indiquant le volume des pointes, le numéro de produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les pointes de plateau et de recharge simples sont exemptes de RNase, de DNase et d’endotoxines certifiées par numéro de lot
- Les matériaux respectueux de l’environnement des pointes, des plateaux et des racks sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés sous forme de déchets énergétiques
- Déchets réduits en réutilisant les racks pour pointes entièrement autoclavables (121°C, 20 min) avec des pointes de recharge ou en vrac
Spécification
Exemptes de DNase, de Rnase et d’endotoxines | |
Sans filtre | |
Autoclavable | |
Fabriqué selon les normes ISO9001, ISO14001 et ISO13485, salle blanche ISO de classe 8, plainte CE | |
Plateau unique | |
Optifit™ |
10 à 1000 μl | |
Non stérile | |
102 mm | |
Distribution de liquide de précision | |
Pointes | |
Polypropylène |