Learn More
Sartorius Pointes allongées Optifit
Les pointes Optifit sont conçues pour un ajustement et une étanchéité optimaux afin de garantir une précision maximale.
91.00€ - 123.00€
Spécification
Description | Exemptes de DNase, de Rnase et d’endotoxines |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Fabriqué selon les normes ISO9001, ISO14001 et ISO13485, salle blanche ISO de classe 8, plainte CE |
À utiliser avec (application) | Distribution de liquide de précision |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16450835
|
Sartorius
LH-X780200 |
0,5 à 200 μl | Non stérile |
91.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16460835
|
Sartorius
LH-X780201 |
0,5 à 200 μl | Stérile |
123.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16480855
|
Sartorius
LH-X781000 |
10 à 1000 μl | Non stérile |
101.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16490855
|
Sartorius
LH-X781001 |
10 à 1000 μl | Stérile |
123.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les pointes sans filtre sont conçues pour un ajustement et une étanchéité optimaux afin de garantir une précision maximale. Ces pointes de pipettes permettent l’adhérence ergonomique et légère en étant compatibles avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius Picus™ NxT, Picus™, Tacta™, mLINE™, et Proline™ Plus. Les pointes certifiées pureté sont fabriquées dans des conditions de salles blanches classées ISO 8 pour éviter toute contamination, et sont testées pour la DNase, la RNase et les endotoxines par lot de pointes.
- Fixation et éjection ergonomiques et légères par pointes garanties par compatibilité de pointes avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Mise en correspondance facile avec une pipette Sartorius adaptée avec des plateaux de pointes à code couleur
- Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
- Amélioration de l’identification et de la traçabilité des pointes grâce à des étiquettes de rack informatives indiquant le volume des pointes, le numéro de produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Les pointes de plateau et de recharge simples sont exemptes de RNase, de DNase et d’endotoxines certifiées par numéro de lot
- Les matériaux respectueux de l’environnement des pointes, des plateaux et des racks sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés sous forme de déchets énergétiques
- Déchets réduits en réutilisant les racks de pointes entièrement autoclavables (121°C, 20 min) avec des pointes de recharge ou en vrac
Spécification
Exemptes de DNase, de Rnase et d’endotoxines | |
Autoclavable | |
Distribution de liquide de précision | |
Pointes |
Sans filtre | |
Fabriqué selon les normes ISO9001, ISO14001 et ISO13485, salle blanche ISO de classe 8, plainte CE | |
Plateau unique | |
Polypropylène |