Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
257.58€ - 269.24€
Spécification
Cartouche / filtre | Filtre à baïonnette série N (filtres Honeywell certifiés EN 141 ou EN 143 de classe 1 ou 2 uniquement) |
---|---|
Certifications/Conformité | En 136:1998, CE Catégorie EPI : 3, AQ : ISO 9001/2000, Certificat CE : 0070-236-079-06-06-0023, Attestation CE : 0070-236-079-06-06-0023, Déclaration de conformité INRS - 1715231 |
Couleur | Noir |
Type de produit | Respirateur purificateur d’air à masque complet |
Avec soupape d’expiration | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11856930
|
Honeywell™
1715241 |
Moyenne |
257.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11867000
|
Honeywell™
1715251 |
L |
269.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
- Description: Polycarbonate Visor with Silicone Skirt, Face Blank, and Exhalation Valve. Integrated Plastic Diaphragm
- Cartridge/Filter: Bayonet N-Series Filter (EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters Only)
- Lens Type: Full Lens
- Material (Lens): Polycarbonate
- Harness Style: Five-Strap Head Harness, with Quick Release Adjusting Buckles
- Certifications/Compliance: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
- For Use With (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industry, Mechanical Industry, Automotive Industry, Chemical Industry
Spécification
Filtre à baïonnette série N (filtres Honeywell certifiés EN 141 ou EN 143 de classe 1 ou 2 uniquement) | |
Noir | |
Oui | |
Laboratoires, industrie pharmaceutique, industrie pétrolière et gazière, industrie mécanique, industrie automobile, industrie chimique | |
Polycarbonate |
En 136:1998, CE Catégorie EPI : 3, AQ : ISO 9001/2000, Certificat CE : 0070-236-079-06-06-0023, Attestation CE : 0070-236-079-06-06-0023, Déclaration de conformité INRS - 1715231 | |
Respirateur purificateur d’air à masque complet | |
Silicone | |
Harnais de tête à cinq sangles, avec boucles de réglage à ouverture rapide | |
Oui |