Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726099.25
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10092901
  • 600.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-09-2022
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
Optima™ 5
340°C
25 m
1/boîte
Colonne capillaire GC haute performance
GC
G27
0,5 µm
Optima™ 5