Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ d-6
Marque:  Macherey-Nagel™ 726482.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10040462
  • 1435.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-06-2024
Spécification
0,32 mm
0,5 mm
Optima™ d-6
1 μm
1 de chaque
Colonne capillaire GC
Idéal pour les détecteurs MSD et PND
GC
60 m