Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ d-6
Marque: Macherey-Nagel™ 726470.60
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,25 mm | |
0,4 mm | |
Optima™ d-6 | |
0,25 μm | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
GC | |
60 m |