Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ d-6
Marque: Macherey-Nagel™ 726483.30
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
0,53 mm | |
0,8 mm | |
Optima™ d-6 | |
1 μm | |
1/boîte |
Colonne capillaire GC | |
Idéal pour les détecteurs MSD et PND | |
GC | |
30 m |