missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orai1 Antibody (Amgen patent anti-ORAI1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-27962AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Orai1 Monoclonal antibody specifically detects Orai1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Orai1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CRACM1ORAT1, FLJ14466, ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Protein orai-1, TMEM142Acalcium release-activated calcium modulator 1, Transmembrane protein 142Acalcium release-activated calcium channel protein 1 | |
| Orai1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Neuroscience | |
| 84876 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Amgen patent anti-ORAI1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu