missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orai2 Antibody (OTI8D11), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18186725 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18186725 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18186725 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273148AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Orai2 Monoclonal specifically detects Orai2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Orai2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI8D11
Conjugué Alexa Fluor 405
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène CAP-binding protein complex interacting protein 2, CAP-binding protein complex-interacting protein 2, CBCIP2C7orf19FLJ12474, chromosome 7 open reading frame 19, FLJ14733, H_NH0514P08.8, MEM142B, ORAI calcium release-activated calcium modulator 2, protein orai-2, putative protein ORAI2-2, TMEM142B, Transmembrane protein 142BFLJ44818
Symboles de gène(s) ORAI2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant protein of human Orai2 (NP_116220) produced in HEK293T cells.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 80228.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.