Learn More
Novus Biologicals™ Orexin R1/HCRTR1 Antibody - N-terminal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00€ - 508.00€
Spécification
| Antigène | Orexin R1/HCRTR1 |
|---|---|
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30067200
|
Novus Biologicals™
NBP3-30878-100ug |
100 μg |
508.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30066814
|
Novus Biologicals™
NBP3-30878-25ug |
25 μg |
213.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Orexin R1/HCRTR1 Polyclonal antibody specifically detects Orexin R1/HCRTR1 in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| Orexin R1/HCRTR1 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| hypocretin (orexin) receptor 1, hypocretin receptor 1, Hypocretin receptor type 1, hypocretin receptor-1, orexin receptor 1, orexin receptor type 1, orexin receptor-1, ox-1-R, Ox1-R, OX1R | |
| Synthetic peptide made to the N terminal of human Orexin R1/HCRTR1 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| Phosphate buffered saline | |
| 3061 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity-purified |