missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORF73/HHV8 Antibody (LN53), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Code produit 18466243 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18466243 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18466243 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP122767AF405

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ORF73/HHV8
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Classification Monoclonal
Clone LN53
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Espèces hôtes Rat
Immunogène Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen-1 molecule of HHV8.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 935114
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2c
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.