missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORF8 Antibody (1041422) [PE], Novus Biologicals™

Code produit 30673751 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30673751 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30673751 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB10820P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

ORF8 Monoclonal antibody specifically detects ORF8 in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ORF8
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1041422
Conjugué PE
Formule PBS
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived human SARS-CoV-2 ORF8, Met16-His121, Accession # YP_009724369
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 0
Espèces cibles SARS-CoV-2
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.