Learn More
3M™ Filtre pour gaz et vapeurs avec indicateur de durée de vie
Les filtres pour gaz et à vapeur 3M™ avec indicateur de durée de vie offrent la même protection que les filtres pour gaz et vapeurs 3M™ de la série 6000 avec la fonction supplémentaire d’indication de durée de vie (ESLI)
Marque: 3M™ 7100030982
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.77400kg
Description
- Aide les utilisateurs dans des environnements appropriés à déterminer quand changer les filtres
- L'ESLI se trouve à l'intérieur du filtre, à côté du charbon actif
- Lorsque les vapeurs organiques traversent le filtre, elles sont également absorbées dans l'ESLI
- La paroi transparente du filtre permet aux utilisateurs de surveiller l’indicateur d’utilisation
- Lorsque le filtre est exposé à des concentrations de vapeur spécifiques, les utilisateurs observeront un changement dans l'indicateur.
- Offre une tranquillité d'esprit en complément de votre calendrier de remplacement actuel et, dans certains cas, modifie vos pratiques courantes
- Conçu pour indiquer la durée de vie en fonction des modèles d’exposition et de respiration individuels
- La technologie peut aider une entreprise à se conformer aux exigences en matière de protection respiratoire et à satisfaire les contraintes de l'industrie
- Les instructions d’utilisation indiquent si ces filtres sont adaptés à des environnements de travail spécifiques
- Les filtres peuvent être utilisés sur tous les masques complets et les demi-masques 3M™ équipés d’un système de raccords à baïonnette
Spécification
EN14387:2004 + A1:2008, CE Approved | |
Bayonet | |
A2 | |
2 |
White | |
Indicateur de durée de vie de service 3M 6055i | |
Protection against organic vapors (boiling point above 65°) | |
Filtre à gaz et vapeur |