Learn More
3M™ Filtre pour gaz et vapeurs avec indicateur de durée de vie
Les filtres pour gaz et à vapeur 3M™ avec indicateur de durée de vie offrent la même protection que les filtres pour gaz et vapeurs 3M™ de la série 6000 avec la fonction supplémentaire d’indication de durée de vie (ESLI)
64.13€ - 80.33€
Spécification
Certifications/Conformité | EN14387:2004 + A1:2008, CE Approved |
---|---|
Couleur | White |
Connecteurs | Bayonet |
Nb par paquet | 2 |
Type | Filtre à gaz et vapeur |
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (membrane) | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15749077
|
3M™
7100030981_CLEAN |
A1 | Protection against organic gases and vapors (boiling point above 65°) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15759077
|
3M™
7100030982 |
A2 | Protection against organic vapors (boiling point above 65°) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Aide les utilisateurs dans des environnements appropriés à déterminer quand changer les filtres
- L'ESLI se trouve à l'intérieur du filtre, à côté du charbon actif
- Lorsque les vapeurs organiques traversent le filtre, elles sont également absorbées dans l'ESLI
- La paroi transparente du filtre permet aux utilisateurs de surveiller l’indicateur d’utilisation
- Lorsque le filtre est exposé à des concentrations de vapeur spécifiques, les utilisateurs observeront un changement dans l'indicateur.
- Offre une tranquillité d'esprit en complément de votre calendrier de remplacement actuel et, dans certains cas, modifie vos pratiques courantes
- Conçu pour indiquer la durée de vie en fonction des modèles d’exposition et de respiration individuels
- La technologie peut aider une entreprise à se conformer aux exigences en matière de protection respiratoire et à satisfaire les contraintes de l'industrie
- Les instructions d’utilisation indiquent si ces filtres sont adaptés à des environnements de travail spécifiques
- Les filtres peuvent être utilisés sur tous les demi-masques et masques complets 3M™ dotés du système d'encliquetage à baïonnette
Spécification
EN14387:2004 + A1:2008, CE Approved | |
Bayonet | |
Filtre à gaz et vapeur |
White | |
2 |