Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre et accessoires Orion™ AQUAfast™ AQ4000
Mesurez les paramètres colorimétriques courants de l’eau et des eaux usées grâce au colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 doté de 65 méthodes préprogrammées et compatible avec l’ampoule Auto-Test.
Marque: Thermo Scientific™ AQ4ZER
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Mesurez les paramètres colorimétriques courants de l’eau et des eaux usées grâce au colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 doté de 65 méthodes préprogrammées, d’une sélection automatique de quatre longueurs d’onde et d’une minuterie. Utilisez des ampoules Auto-Test avec des codes-barres Auto-ID afin de simplifier la préparation des échantillons et les tests : les ampoules contiennent un réactif liquide pré-mesuré et se remplissent avec le volume exact d’échantillon, le colorimètre lit le code-barres et identifie automatiquement le paramètre afin d’initier le test. Cet instrument de mesure étanche classé IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une batterie à durée de vie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Caractéristiques :
- Identifie les espèces à mesurer
- Garantit des mesures sans erreur à un prix très abordable
- Sélectionne le programme et commence la mesure sans que l’utilisateur n’ait à appuyer sur un bouton
- Guide l’utilisateur à travers la configuration et la mesure grâce à un fonctionnement simple
- Étanche conformément aux normes IP67
Avantages :
- L’utilisateur peut personnaliser l’étalonnage et créer une méthode entièrement personnalisée
- Jusqu’à 12 points de données peuvent être utilisés pour définir une méthode personnalisée
- L’utilisateur peut enregistrer jusqu’à 10 méthodes dans la mémoire du colorimètre
- L’utilisateur peut enregistrer 100 points horodatés sur le terrain
Informations de commande :
Pour une utilisation avec les instruments de mesure des séries Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 et les séries Orion AQ2 dont la production est arrêtée.
Note : Utilise les ampoules, les liquides, la poudre et le réactif pour comprimés Thermo Scientific™ Auto-ID™, incluant de nombreuses méthodes acceptées pour la création de rapports réglementaires EPA, ISO, etc.
Spécification
Kit Zéro | |
Kit Zéro | |
Colorimètre AQ4000 |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.