Learn More
Thermo Scientific™ Colorimètre et accessoires Orion™ AQUAfast™ AQ4000
Mesurez les paramètres colorimétriques courants de l’eau et des eaux usées grâce au colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 doté de 65 méthodes préprogrammées et compatible avec l’ampoule Auto-Test.
81.50€ - 1380.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11782168
|
Thermo Scientific™
AC2V16 |
Flacons de 16 mm, 10/boîte |
81.50€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956069
|
Thermo Scientific™
AQ4000 |
Colorimètre à utiliser avec 189 méthodes préprogrammées |
1380.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11757737
|
Thermo Scientific™
AQ4ZER |
Kit Zéro |
83.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mesurez les paramètres colorimétriques courants de l’eau et des eaux usées grâce au colorimètre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast AQ4000 doté de 65 méthodes préprogrammées, d’une sélection automatique de quatre longueurs d’onde et d’une minuterie. Utilisez des ampoules Auto-Test avec des codes-barres Auto-ID afin de simplifier la préparation des échantillons et les tests : les ampoules contiennent un réactif liquide pré-mesuré et se remplissent avec le volume exact d’échantillon, le colorimètre lit le code-barres et identifie automatiquement le paramètre afin d’initier le test. Cet instrument de mesure étanche classé IP67 enregistre 100 points de données et dispose d’une batterie à durée de vie moyenne de 2 500 heures en utilisation intermittente.
Caractéristiques :Informations de commande :
Pour une utilisation avec les instruments de mesure Orion™ AQUAfast™ AQ4000, Orion™ AQUAfast™ AQ3070, Orion™ AQUAfast™ AQ3700 et la série Orion AQ2 dont la production a été interrompue.
Remarque : Utilise des ampoules Thermo Scientific™ Auto-ID™, des réactifs liquides, en poudre et en comprimés et de nombreuses méthodes acceptées par l’EPA, l’ISO et d’autres organismes de règlementation.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.