Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes ions cuivriques Orion™
L'électrode à demi-cellule ions cuivriques Thermo Scientific™ Orion 9429BN et l'électrode ions cuivriques Orion 9629BNWP série ionplus mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cuivriques dans les solutions aqueuses.
916.00€ - 1020.00€
Spécification
Jonction | La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
Type | Électrode combinée sélective d’ions |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10450063
|
Thermo Scientific™
9429BN |
BNC |
916.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131211
|
Thermo Scientific™
9429SC |
vis |
927.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10049150
|
Thermo Scientific™
9629BNWP |
Waterproof BNC |
1020.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L'électrode à demi-cellule ions cuivriques Thermo Scientific™ Orion 9429BN et l'électrode ions cuivriques Orion 9629BNWP série ionplus mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions cuivriques dans les solutions aqueuses.
L'Orion 9629BNWP offre les avantages supplémentaires de la série ionplus découlant du concept de référence combinée Sure-Flow.
Une électrode de référence séparée est inutile avec cette électrode, ce qui la rend pratique pour les faibles volumes d'échantillon- La jonction à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive
- Alors que les jonctions d'électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d'une simple pression sur le capuchon
- L'électrode à demi-cellule ions cuivriques, utilisée en conjonction avec l'électrode de référence à double jonction Orion 90-02, offre les avantages du concept de jonction Sure-Flow
- Numéro de catalogue des étalons : 0,1 M Cu(NO3)2 / 942906
- Numéro de catalogue ISA requis : 940011
Spécification
La jonction liquide à écoulement libre garantit des potentiels stables et sans dérive | |
Appareils de mesure ISE | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.