Learn More
Thermo Scientific™ Câbles de rallonge d'électrode Orion
Les câbles de rallonge d'électrode Thermo Scientific™ Orion™ augmentent la longueur du câble d'électrode de 15ft. (4,57 m).
Marque: Thermo Scientific™ 910032
Informations supplémentaires : Poids : 4.50000kg
Description
Les câbles de rallonge d'électrode Thermo Scientific™ Orion™ augmentent la longueur du câble d'électrode de 15ft. (4,57 m).
Peuvent être utilisés avec les sondes Orion ATC, toute électrode de référence avec connecteur à broche de 2 mm ou avec connecteur BNC
Spécification
Broche MiniDIN 8 | |
Sondes ATC utilisées sur Star Meters | |
15 pi |
Câble de rallonge de 15 pi., 8 broches MiniDIN pour sondes ATC utilisées sur Star Meters | |
Rallonges de câbles pour électrodes | |
4.57m |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.