Learn More
Thermo Scientific™ Étalons ISE Orion™
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 930707
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Réalisez des mesures ISE reproductibles grâce aux étalons ISE Thermo Scientific™ Orion™. S’utilisent avec les électrodes sélectives, de l’ammoniac à la dureté de l’eau.
- Les étalons ISE permettent d'étalonner les électrodes sélectives aux ions.
- Tous les étalons sont fournis en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf mention autre.
Spécification
Norme nitrate | |
bouteille | |
Solution-étalon | |
Yes | |
Yes | |
Électrode sélective aux ions nitrates | |
Liquid |
100ppm | |
475ml | |
Transparents | |
C of A Acceptance Range: 100 ppm +/- 1 ppm as Nitrogen | |
Solution d’étalonnage standard d’électrode sélective d’ions | |
Nitrate Ion Selective Electrodes Including 9707BNWP, 9307BNWP |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.