Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
37.30€ - 257.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 |
---|---|
Conditionnement | Powder Pack |
Quantité | 100 tests |
Accessoires recommandés | Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24) |
Code produit | Marque | Méthode de test | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Méthode de test | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11707727
|
Thermo Scientific™
AC4P12 |
Salicylés | 0,01 à 0,8 mg/l de N |
257.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11717727
|
Thermo Scientific™
AC4P29 |
Bicinchoninate | 0,05 à 5 mg/l de Cu |
61.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15159192
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Acide mercaptoacétique | 0,5 à 66 mg/l de MoO4 |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11737727
|
Thermo Scientific™
AC4P46 |
Diazotation (Azo) | 0,01 à 0,3 mg/l de N |
54.50€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11747727
|
Thermo Scientific™
AC4P55 |
Oxydation de périodate | 0,1 à 18 mg/l de Mn |
82.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11712248
|
Thermo Scientific™
AC4P60 |
Silicomolybdate | 1 à 90 mg/l de SiO2 |
106.00€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11757727
|
Thermo Scientific™
AC4P71 |
DPD | 0,02 à 2 mg/l de Cl2 |
42.90€
100 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11767727
|
Thermo Scientific™
AC4P72 |
DPD | 0,02 à 2 mg/l de CI2 |
37.30€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11777727
|
Thermo Scientific™
AC4P78 |
1,10-Phénanthroline | 0,02 à 3 mg/l de Fe |
38.20€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11787727
|
Thermo Scientific™
AC4P79 |
TPTZ | 0,02 à 1,8 mg/l de Fe |
43.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11797727
|
Thermo Scientific™
AC4P82 |
Turbidité sulfate de baryum | 5 à 100 mg/l de SO4 |
49.20€
100 tests |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11707737
|
Thermo Scientific™
AC4P95 |
Phosphomolybdène/acide ascorbique | 0,06 à 2,5 mg/l de PO4 |
48.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11727727
|
Thermo Scientific™
AC4P42 |
Acide mercaptoacétique | 0,5 à 66 mg/l de MoO4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
Réactifs pratiques pour la mesure colorimétrique. Prédosés et prêts à l'emploi
- Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
- Permet des mesures plus simples et plus propres
- Fonctionne avec les colorimètres Orion AQUAfast
Spécification
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
100 tests | |
Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.