Learn More
Thermo Scientific™ Sondes de compensation automatique de la température (ATC) Orion™ en acier inoxydable
Effectuez une compensation thermique automatique des mesures de pH pour tenir compte de la pente de l’électrode.
Marque: Thermo Scientific™ 917007
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Corrigez automatiquement les mesures de pH pour tenir compte de la variation de pente de l’électrode grâce aux sondes de compensation automatique de la température (ATC) Thermo Scientific™ Orion™ en acier inoxydable.
Plage de températures : 0 °C à 100 °C
Précision relative : ± 1°C
Gamme de pH : 0 à 14
Stockage : Stocker à l’air
Comprend : câble de 1 m
Remarque : Le connecteur doit être compatible avec l’instrument de mesure que vous utilisez.
Garantie : 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur ou 18 mois à partir de la date d’expédition du vendeur (la date la plus ancienne étant retenue).
Spécification
Sonde ATC, corps en acier inoxydable | |
Acier inox | |
± 1°C | |
6 mm | |
32° à 212°F | |
Stocker à l’air |
0°C à 100°C | |
pH-mètre standard | |
Sonde ATC avec corps en acier inoxydable | |
120 mm | |
DIN à 8 broches (série A+) |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.