missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OSGIN2 Antibody (OTI7D12), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18109215 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18109215 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18109215 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP273164AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

OSGIN2 Monoclonal specifically detects OSGIN2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène OSGIN2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI7D12
Conjugué Alexa Fluor 647
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène hT41C8orf1chromosome 8 open reading frame 1, oxidative stress induced growth inhibitor family member 2, oxidative stress-induced growth inhibitor 2
Symboles de gène(s) OSGIN2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-250 of human OSGIN2 (NP_004328) produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 734.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.