Learn More
OSMR beta Antibody (469221) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Code produit 30171122 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171122 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30171122 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB4389JF669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    718.72€
    614.25€ / 0.1mL
    Économisez 104.47€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
OSMR beta Monoclonal specifically detects OSMR beta in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène OSMR beta
Applications CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 469221
Conjugué Janelia Fluor 669
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OSM Rβ, Glu28-Ser739, Accession # Q99650
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9180
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1