Learn More
MP Biomedicals™ Plaques Ouchterlony
Conçues pour les antisérums à faible affinité spécifiques qui nécessitent des puits correctement espacés et du polyéthylène glycol dans l’agarose pour une immunoprécipitation optimale.
Marque: MP Biomedicals™ 08642771
291.86 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Spécification
10 μl | |
Plaque Ouchterlony | |
Antisérums spécifiques et à faible affinité |
PS | |
7 | |
Agarose 1,2 % et PEG 5 % |