Learn More
MP Biomedicals™ Plaques Ouchterlony
Conçues pour les antisérums à faible affinité spécifiques qui nécessitent des puits correctement espacés et du polyéthylène glycol dans l’agarose pour une immunoprécipitation optimale.
343.44€ - 619.04€
Spécification
Matériau | PS |
---|---|
Type | Plaque Ouchterlony |
Comprend | Agarose 1,2 % et PEG 5 % |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11433966
|
MP Biomedicals™
08642781 |
Conçues pour les applications impliquant des antigènes présents à de très faibles concentrations, préparées à l’avance avec les puits coupés | Plaque Ouchterlony |
619.04€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11423966
|
MP Biomedicals™
08642771 |
Antisérums spécifiques et à faible affinité | Plaque Ouchterlony |
343.44€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
PS | |
Plaque Ouchterlony | |
Agarose 1,2 % et PEG 5 % |