Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation de forme ovale
Fournissent une agitation efficace des échantillons par manipulation magnétique
Marque: Kartell™ 0068400
70.91 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.06500kg
Description
- Idéal pour les récipients ou les flacons à fond rond
- Adapté aux denrées alimentaires
- aimant avec revêtement en PTFE
- La forme ovale est idéale pour assurer un mélange homogène dans les béchers à fond rond
Spécification
12 mm | |
Aimant, PTFE | |
25 mm |
10/boîte | |
Idéal pour les récipients/flacons à fond rond | |
Ovale |