Learn More
Eagle Overpacks with Screw-On Lid
Eagle Overpacks are ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and clean-up of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration.
409.00€ - 455.00€
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17772308
|
Eagle
EDR16610YL |
247 L |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17782308
|
Eagle
EDR16900YL |
361 L |
455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Eagle Overpack Poly Drums are constructed of yellow blow-moulded high-density polyethylene (HDPE) with UV inhibitors, is durable and lightweight, weather and chemical resistant, and has a yellow screw-on lid
- Ideal for safe storage, handling and transportation of hazardous materials, spill containment and cleanup of hazardous materials, original shipping container, bio waste disposal and incineration
- Overpacks - for use with larger non-damaged containers, can and drums of non-leaking hazardous materials - if leaking, must pack with sufficient sorbents for - NO FREE LIQUIDS
Spécification
Jaune | |
Stockage, manipulation et transport sûrs des matières dangereuses | |
Polyéthylène |