missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OX40 Monoclonal Antibody (OX-86), PE
GREENER_CHOICE

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ MA517918

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15364191

  • 211.00€ / 50µg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

OX40 Monoclonal Antibody for Flow

OX40 is a protein receptor found on the surface of T cells, a type of white blood cell that plays a crucial role in the immune system. When activated, OX40 promotes the proliferation and survival of T cells, leading to a stronger immune response against cancer cells and infectious agents. OX40 agonists, which are drugs that activate OX40, have shown promising results in preclinical and clinical studies as a potential immunotherapy for cancer. They can enhance the efficacy of other cancer treatments such as chemotherapy and checkpoint inhibitors, and may also have applications in autoimmune diseases and allergies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

OX40
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
P47741
Tnfrsf4
Recombinant mouse OX-40 antigen.
50 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
OX-86
PE
Tnfrsf4
ACT35; ACT35 antigen; ATC35 antigen; CD134; CD134 antigen; IMD16; Ly-70; lymphoid activation antigene ACT35; MRC OX40; Ox40; OX40 antigen; OX40 cell surface antigen; OX40 homologue; OX40L receptor; TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1; tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor; TNF receptor superfamily member 4; Tnfrsf4; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily member 4; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4; tumor necrosis factor superfamily, member 4; Txgp1; Txgp1l
Rat
Protein G
RUO
22163
4°C, do not freeze
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis