missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ OX40/TNFRSF4 Antibody (revdofilimab) - Humanized, Novus Biologicals™

Code produit 30044339 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30044339 100 μg 100µg
30048711 50 μg 50µg
30044992 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044339 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP328339100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

OX40/TNFRSF4 Monoclonal antibody specifically detects OX40/TNFRSF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène OX40/TNFRSF4
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone revdofilimab
Conjugué Unconjugated
Formule Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Numéro d’ordre du gène P43489
Alias de gène ACT35 antigen, ACT35ATC35 antigen, CD134, CD134 antigen, OX40 cell surface antigen, OX40 homologue, OX40L receptor, OX40lymphoid activation antigene ACT35, TAX transcriptionally-activated glycoprotein 1 receptor, tax-transcriptionally activated glycoprotein 1 receptor, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4, TXGP1LOX40 antigen
Espèces hôtes Human
Immunogène TNFRSF4/ OX40/ CD134
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Cycle and Replication, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7293
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.