Learn More
WTW™ X2 MANOMETRE DBO OXITOP COMPLET
A complete respirometric measuring system for BOD self-check with undiluted samples featuring ranges of up to 4,000mg/L BOD.
Marque: WTW™ 208817
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 2.67300kg
Description
DBOmètre OxiTop• Affichage numérique DBO 0 à 4000mg/ en lecture directe
• Collecteur de données sur 5 jours
• Sans mercure
• L'OxiTop est un manomètre électronique à visser directement sur le flacon à DBO avec affichage numérique LED
• Collecteur de données 5 jours, ne demandant aucune surveillance ou lecture intermédiaire
• Il est donc possible de faire la lecture après un week-end
• Démarrage automatique dès que la température atteint 20°C
• Zéro automatique à chaque mise en route
• Alarme visuelle de dépassement de gamme
• Valeur de la DBO5 par conversion en fonction du volume de l'échantillon
• Manomètre OxiTop
• Manomètre OxiTop
• 3 verts 3 jaunes
• Le lot
Spécification
OxiTop™ Set-6 Manual Measuring Unit | |
0 to 4000 mg/L BSB | |
6 OxiTop™ measuring heads (3 yellow, 3 green), 6 PF600 sample bottles, 6 GK 600 Rubber sleeves and 6 RST 600 magnetic stirrers |
LED | |
Respirometric self-check measurement |