Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™.
Marque: Thermo Scientific™ DS0169A
Code nomenclature Nacres: MA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.24000kg
Description
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Initialement conçues pour déterminer la numération des germes dans les échantillons d’urine, les lames immergées ont été modifiées au fil des années pour en utiliser les deux faces, avec, sur un côté, un milieu pour les espèces à Gram positif et, sur l’autre côté, un milieu destiné aux espèces à Gram négatif. Grâce à ces lames immergées, le processus de comptage des colonies se traduit par un gain de temps et des économies en permettant d’exposer les échantillons à deux milieux différents simultanément.- La lame est fabriquée dans une matière plastique facilement jetable avec des bords en relief afin de garantir une épaisseur uniforme du milieu de culture
- La grille moulée facilite le comptage des colonies
- La lame a une forme garantissant l’évacuation du liquide de la lame
- Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
- Des tableaux d’aide à l’interprétation pour les bactéries, moisissures et levures sont inclus, ce qui simplifie le rendu du test de croissance pour l’opérateur et lorsque les installations de laboratoire sont limitées
Spécification
15°C à 25°C | |
Lame immergée | |
Prélèvement d’échantillons |
Gélose pour comptage sur plaques à lames immergées et gélose glucosée à la bile rouge violet (avec inhibiteurs germicides ajoutés) | |
Royaume-Uni | |
10 / boîte |