Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de spectinomycine Oxoid™ Code produit.: 11973982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.15€
    48.82€ / 250 pièces
    Économisez 3.33€
    6% de réduction
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de spectinomycine Oxoid™
Code produit. p-6149230
10 μg, 250 pièces
Code nomenclature Nacres: NA.47
Click to view available options
Concentration:
100 μg
10 μg
25μ g
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. 11973982
Marque: Thermo Scientific™ CT0046B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.15€
    48.82€ / 250 pièces
    Économisez 3.33€
    6% de réduction
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité aux antimicrobiens à la spectinomycine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Spectinomycine
Concentration 10 μg
Description Disques de sensibilité aux antimicrobiens à la spectinomycine Oxoid
Code de l’antibiotique SH
Type de produit Disques de sensibilité aux antimicrobiens
Type de test Sensibilité aux antimicrobiens
Nb par paquet 5 cartouches /bte.
Type d’emballage 50 disques / cartouche
Quantité 50 disques / cartouche
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot6281581 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2025 Code produit
Numéro de lot6142367 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Code produitCT0046B
Numéro de lot3552293 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/09/2022 Code produitCT0046B
Numéro de lot3350673 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2021 Code produitCT0046B
Numéro de lot3140792 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/09/2020 Code produitCT0046B
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de spectinomycine Oxoid™ >