missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Cadherin Antibody (MM0508-9V11) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18011267 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18011267 0.025 mg 25µg
18014047 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18011267 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2118420.025MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

P-Cadherin Monoclonal specifically detects P-Cadherin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène P-Cadherin
Applications Immunohistochemistry (Frozen), Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone MM0508-9V11
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1000, Flow Cytometry 1:50-200, Immunohistochemistry 1:50-200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:50-200, CyTOF-ready
Formule A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
Numéro d’ordre du gène CAA45177
Alias de gène cadherin 3, P-cadherin (placental), cadherin 3, type 1, P-cadherin (placental), cadherin-3, CDHPcalcium-dependent adhesion protein, placental, HJMD, PCADP-cadherin, Placental cadherin
Symboles de gène(s) CDH3
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human P-Cadherin
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1001
Reconstitution Reconstitute with 0.2 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.