Learn More
Thermo Scientific™ Électrode pH combinée Orion™ 8102BN ROSS™
Obtenez des mesures de pH stables à 0.01 unité près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™.
Marque: Thermo Scientific™ 8102BN
263.85 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.26100kg
Description
Obtenez des lectures de pH rapides à 0.01 près en moins de 30 secondes avec l’électrode de pH combinée Thermo Scientific™ Orion™ 8102BN ROSS™. Cette électrode fournit des résultats trois à cinq fois plus précis que ceux obtenus avec des électrodes classiques.
Caractéristiques :
- Adaptée aux situations extrêmes où la différence de température entre les échantillons est supérieure ou égale à 50°C
- Dérive inférieure à 0,002 pH par jour, réétalonnage minimal
- Électrode combinée polyvalente haute performance
- Double jonction
- Compatible avec les tampons TRIS
- Connecteur BNC étanche
Inclut :
- Un flacon de solution de remplissage 810007
Matériel nécessaire :
- Tampons pH pour l’étalonnage
- Béchers en plastique ou en verre
- Agitateur magnétique ou sonde d'agitateur Orion
- Eau distillée ou déminéralisée
Recommandé dans les cas suivants :
- Applications de contrôle de la qualité (CQ) et de recherche
Spécification
Connecteur BNC | |
Céramique | |
0 à 14 | |
Électrode de pH combinée, connecteur BNC | |
KCl 3 M | |
Un flacon de 60 ml de solution de remplissage Orion ROSS et bec verseur | |
0.01 | |
32°F à 212°F | |
39.37 in | |
1 m | |
12 mm |
BNC étanche | |
Corps en verre | |
0°C à 100°C | |
<0.002 unité de pH/jour | |
pH-mètre standard, connecteur BNC | |
ROSS | |
Stockage à court terme (une semaine maximum) : Faites tremper l’électrode dans la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS, réf. 810001 ou dans la solution de stockage d’électrodes de pH standard, réf. 910001. Pour améliorer les performances de l’électrode, utilisez la solution de stockage d’électrodes de pH ROSS. Stockage à long terme (plus d’une semaine) : Remplissez la chambre de référence et obturez l’orifice de remplissage. Couvrez le bulbe capteur et la jonction de référence avec le bouchon protecteur, le manchon ou le flacon contenant quelques gouttes de solution de stockage. Avant de réutiliser l’électrode, préparez-la comme si elle était neuve. | |
4.72 in | |
120 mm | |
0.47 in | |
16 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.