Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, HPF, 0.2 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marque: Merck SLGNM25NS
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour l’élimination des particules, la réduction des rapports signal-bruit et le maintien des lignes de base planes
Présentation des filtres pour seringues HPF non stériles Millex™- HPF Millex comprend deux milieux différents : un préfiltre en fibre de verre gradué (10,0 à 0,7 µm) pour éliminer les particules plus grosses et un filtre à membrane de 0,20 ou 0,45 µm pour une filtration fine
- Débit significativement plus élevé que les filtres standard sans milieu de préfiltration, en particulier lors du filtrage des solutions chargées de particules
- Pour une utilisation manuelle ou automatisée
- Boîtier en polyéthylène peu extractible
Applications :
Analyse de la dissolution pharmaceutique, préparation automatique d’échantillons, clarification des solutions contenant des niveaux de particules élevés
Spécification
Naturel | |
Oui | |
0,2 μm | |
3,9 cmsup2/sup | |
250 µl | |
50/boîte | |
50Pack | |
45deg;C | |
100 ml | |
2,1 cm | |
25 mm |
Raccord Luer-Lock femelle | |
HDPE | |
Non stériles | |
Préparation des échantillons pour l’analyse | |
Nylon | |
Luer-Lock femelle / Luer-Slip mâle | |
113deg;F | |
Ensemble de filtration | |
0,82 in | |
2,5 cm | |
2,5 cm |