Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs de filtration analytique Nalgene™
Réalisez des tests CQ microbiologiques et des analyses de l’eau, des boissons et des aliments, des matières premières et des produits finis grâce à ces entonnoirs économiques, stériles et jetables.
Marque: Thermo Scientific™ 145-0045
226.00 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.98900kg
Description
Réalisez des tests CQ microbiologiques et des analyses de l’eau, des boissons et des aliments, des matières premières et des produits finis grâce aux entonnoirs de filtration analytique économiques, stériles et jetables Thermo Scientific™ Nalgene™. L’entonnoir à pression et torsion est facile à retirer pour permettre la récupération de la membrane en NC.
Caractéristiques :- Les colliers en polystyrène très résistants aux chocs sont solides pour des performances fiables
- Préassemblés, stériles, individuellement emballés afin de garantir l’intégrité des échantillons
- Les adaptateurs permettent l’utilisation de bouchons n° 8 sur des orifices de 0,5 po des collecteurs à vide ou des flacons de filtration
- La membrane en nitrate de cellulose de 47 mm de diamètre est certifiée pour les analyses de qualité de l’eau
- Les modèles de 250 ml sont pratiques pour tester les boissons pouvant former de la mousse
- Cat. La réf. 147-0045 a une membrane grise qui vire au noir lorsqu’elle est mouillée, ce qui facilite la détection et le comptage des colonies en culture
Contenu : six adaptateurs pour entonnoirs avec chaque lot
Spécification
100 ml | |
Blanc avec quadrillage noir | |
Collecteurs de filtres et flacons de filtration | |
50 Pk. | |
Nitrate de cellulose |
Conforme aux normes des méthodes standard de l’APHA et aux exigences de l’EPA en matière de travail dans le domaine de la qualité des eaux. | |
47 mm | |
0.45 µm | |
Entonnoir de filtration |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.