Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R20 : 5,4-6,5 L, 230 V/50 Hz
Pour applications de laboratoire et industrielles.
Marque: Fisherbrand™
2305.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21916" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 24.75000kg
Includes:
- Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
- Pinces d’alimentation et de retour
- Protections pour espace de travail
Description
Le modèle à profil bas facilite l’accès au bain-marie lorsque la hauteur de la paillasse de laboratoire est problématique. Les cuves en acier inox sans soudure sont durables et faciles à nettoyer. Le système de réfrigération robuste garantit un refroidissement rapide des échantillons et applications. La précision de la réfrigération permet une excellente stabilité de la température à tout moment.
- Toutes les évacuations du bain-marie sont localisées à l’avant grâce à une valve intégrée
Astuce écologique : Pour les applications à moindre exigence, la consommation électrique peut être réduite en activant le mode économie d’énergie
Spécification
250w | |
de -20°C à +100°C | |
1,2 kW | |
Isotemp 4100 R20 | |
58,0 lb | |
230 V |
Foulante | |
Forme haute | |
17 L/min ; 310 mbar | |
±0,05°C | |
26,3 kg | |
50 Hz |