Learn More
Ansell Gants en mousse à revêtement en nitrile HyFlex™ 11-800
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Technologie Ansell ZONZ™ Comfort Fit, pour un ajustement amélioré et de meilleures sensations
- La nouvelle conception offre plus de durabilité que les formulations précédentes
- Le revêtement mousse augmente la qualité de l’air pour un meilleur confort d’utilisation
- Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour fournir un gant plus propre et plus confortable
- Meilleures capacités de préhension dans des environnements secs et légèrement huileux
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-1149.
Spécification
Spécification
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Zone enduite | Paume, doigts |
| Coating Material | Mousse de nitrile |
| Couleur | Gris, Blanc |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | Non texturés |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Gants sans coutures |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction