Learn More
Matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™, selon NIST
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée. L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Marque: Fisherbrand
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.52200kg
Description
Utilisez les matériaux de référence avec traçabilité NIST et bénéficiez d’une précision inégalée.L’étalonnage est aisé grâce au matériau de référence certifié (CRM) pour référence d’étalonnage de la conductivité Traceable™ qui inclut un tableau de températures et des instructions.
Chaque flacon inclut un rapport d’étalonnage avec traçabilité NIST, fourni par le fabricant, ainsi que des informations issues des tests réalisés par lot. Inclut aussi des instructions d’étalonnage détaillées et un tableau de compensation de température. La précision à 25°C est de ± 0,25 microsiemens pour une solution à 1, 5 ou 10 microsiemens, ou ± 0,25% pour les autres solutions, ou égale à l’incertitude indiquée sur le certificat, la valeur la plus élevée prévalant.Informations sur la commande
Flacon de 473 ml (16 oz)
Spécification
NIST Batch Tested, Resistivity: 0.01 mΩ | |
1 x 473 mL (16 oz.) | |
Transparent | |
Lot NIST testé | |
ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material |
Bottle | |
Solution d’étalonnage | |
NIST Batch Tested | |
100 μS |