Learn More
uvex Gants résistants à l’eau Phynomic WET avec revêtement en mousse aqua-polymère
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
12
Conditionnement:
1 pièce
10 paires
Description
- Gants de sécurité hydrofuge avec revêtement en mousse aqua-polymère pour une utilisation en extérieur
- Le revêtement respirant est durable pour offrir un haut degré de résistance mécanique à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les zones humides et mouillées
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage des pièces
- Idéals pour les travaux de précision, l’entretien et les réparations
Spécification
Spécification
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Mousse aqua-polymère |
| Couleur | Bleu, Noir |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Spandex, PA |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 11 |
| Modèle | Full-hand Mitt |
| Norme EN388 | 3131X |
| Afficher plus |