Learn More
3M™ Solution de test d’ajustement FT-32, amer
Peuvent être utilisés pour vérifier le joint d’étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout masque pour particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
Marke: 3M™ 7100004634
21.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Additional Details : Poids : 0.06210kg
Benachrichtigungen:
These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings and limitations accompanying each product. Misuse may result in sickness or death.
Beschreibung
- Solution de test d’ajustement de goût amer pour les tests d’ajustement
- Utilisé avec l’appareil de test d’ajustement qualitatif 3M™ FT-30
- Peuvent être utilisés pour vérifier le joint d’étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout masque pour particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
- À usage professionnel uniquement
Spezifikation
Solution de test d’ajustement | |
55 mL | |
Automobile, construction, fabrication de denrées alimentaires et de boissons, fabrication et production de métaux, opérations d’entretien militaire, réparation et exploitation, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, transport | |
FT-32 |
1,9 oz. | |
OSHA 29 CFR 1910.134, Annexe A | |
Test de sensibilité avec solution amère | |
6/carton |
For Occupational Use Only