Learn More
Ansell™ Combinaison bleu marine AlphaTec™MICROGARD™1500 modèle 138
204.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22917" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Couleur:
Marine
Description
- Hotte à 3 pièces
- Élastique au niveau de la capuche, des poignets de la taille et des chevilles
- Fermeture éclair à 2 sens avec rabat tempête refermable
Spécification
Type de produit | Combinaison |
Dimensions | S |
Sexe | Unisexe |
Matériau | SMS |
Couleur | Marine |
Type de taille | Elastiqué à la taille |
Type de cheville | Élastique |
Type de goulot | A capuche |
Hood Type | Elastique, 3 panneaux |
Type de couture | Piqué |