Learn More
Fisherbrand™ Pompe à palettes rotative à deux étages série FRVP
Les pompes robustes et indispensables pour le fonctionnement en vide prolongé offrent une grande fiabilité et peu de maintenance dans une large gamme d’applications industrielles et de laboratoire
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 24.30000kg
Description
- Conçu pour assurer une bonne longévité et fiabilité
- Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et de revêtement résistant à la corrosion sur les surfaces internes
- Conçu pour un environnement de travail plus propre
- Réduction des émissions de brouillard d’huile
- Températures de fonctionnement à froid
- Pré-filtres internes et filtres à brouillard d’huile inclus (sauf FRVP28)
- Entretien simple et rapide grâce au système poka-yoke qui évite les erreurs
- Utilisation d’une huile de qualité supérieure pour des vidanges rapides et simples avec des intervalles de changement d’huile prolongés
- Les niveaux d’huile peuvent être facilement surveillés via un grand orifice de visualisation
Spécification
Brides de connexion DN 16 KF, niveau de protection du moteur IP 54, accessoires : 2 L d’huile de qualité supérieure, filtre à brouillard d’huile d’échappement, adaptateur de buse de tuyau de 8 mm, bagues de centrage et de serrage | |
230 V, 50/60 Hz | |
FRVP5 | |
370 W | |
85 l/min (à 50 Hz) | |
Pompe à vide rotative à deux étages | |
Chemistry: Lignes Schlenk, boîtes à gants, sciences de la vie : lyophilisateurs, concentrateurs à vide, étuves à vide (< 0,1 mbar), industriel : fours à vide, vacuums d’isolement, analytique : comme pompes de support de remplacement pour spectromètres de masse, R&D général : pour l’évacuation des systèmes à vide et des chambres à des niveaux de vide fins (10-3 mbar) | |
230 V |
1450 tr/min | |
463 x 157 x 230 mm (sans poignée ni accessoires) | |
< 50 dB(A) | |
22 kg | |
Fonctionnement sous vide prolongé | |
1 150 ml | |
Sans ballast à gaz partiel : 5 x 10-4 mbar, sans ballast à gaz total : 2 x 10-3 mbar, avec un total de ballast à gaz : 7 x 10-2 mbar |