Learn More
3M™ Masque pour particules VFlex™, 9163E
Click to view available options
:
9163E, FFP3, avec vanne
Description
- Solution de masque économique
- Les plis en forme de V se plient et s’étendent autour de votre bouche pour plus de confort
- Le matériau de filtration exclusif 3M™ vous aide à respirer plus facilement
- Le panneau avant plissé retient la forme et maintient le matériau loin de votre bouche
- Les languettes latérales facilitent le positionnement
- Le pince-nez en métal réglable intégré permet d’obtenir une étanchéité personnalisée et sécurisée
- La conception à plis plats facilite la protection
- Conçu pour bien s’adapter aux produits de protection oculaire et auditive 3M™
- Disponibles en tailles petites et moyennes pour s’adapter à différentes formes de visage
- La vanne 3M™ Cool Flow™ permet d’améliorer le confort respiratoire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules |
| Modèle | 9163E |